2-Chloro-6-isopropylpyridine > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510004-250MG
APOSOR510004-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR510004-250MG
2-Chloro-6-isopropylpyridine > 97%
2-Chloro-6-isopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155.625 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08689614
CAS-Nummer: 120145-22-4