(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510008-1G
APOSOR510008-1GEA
48
EUR
APOSOR510008-1G
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥98%
(6-Methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₀N₂·ClH Molecular Weight: 158,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878926 CAS-Nummer: 1365836-53-8 |