2-Chlor-3-methoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510010-1G
APOSOR510010-1GEA 121 EUR
APOSOR510010-1G
2-Chlor-3-methoxybenzonitril ≥98%
2-Chlor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆ClNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 853331-52-9