6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510011-250MG
APOSOR510011-250MGEA
84.1
EUR
APOSOR510011-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine ≥97%
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Molecular Weight: 167,596 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28608322 CAS-Nummer: 1558302-68-3 |