1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510014-250MG
APOSOR510014-250MGEA 336 EUR
APOSOR510014-250MG
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile ≥97%
1-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carbonitrile
Formel: C₈H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 172,655 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04108054
CAS-Nummer: 108890-51-3