3-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510015-250MG
APOSOR510015-250MGEA
125
EUR
APOSOR510015-250MG
3-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride ≥98%
3-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁N₃·ClH Molecular Weight: 173,643 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15072031 CAS-Nummer: 601515-50-8 |