2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510016-250MG
APOSOR510016-250MGEA 58 EUR
APOSOR510016-250MG
2-Chloroquinolin-7-ol ≥95%
2-Chloroquinolin-7-ol
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,603 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02238180
CAS-Nummer: 375358-19-3