5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510017-250MG
APOSOR510017-250MGEA
106
EUR
APOSOR510017-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde ≥97%
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅ClN₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
198895-50-0 |