5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510018-250MG
APOSOR510018-250MGEA
53.8
EUR
APOSOR510018-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde ≥97%
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅ClN₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
881841-35-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |