5-Formyl-4-methyl-1H-indole-2-carbonitrile ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510022-250MG
APOSOR510022-250MGEA
134
EUR
APOSOR510022-250MG
5-Formyl-4-methyl-1H-indole-2-carbonitrile ≥97%
5-Formyl-4-methyl-1H-indole-2-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₈N₂O Molecular Weight: 184,194 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31567509 CAS-Nummer: 1857296-22-0 |