3-Bromo-4-hydrazinylpyridine > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510023-250MG
APOSOR510023-250MGEA
87
EUR
APOSOR510023-250MG
3-Bromo-4-hydrazinylpyridine > 97%
3-Bromo-4-hydrazinylpyridine
Formel:
C₅H₆BrN₃ Molecular Weight: 188.025 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00234090 CAS-Nummer: 1202941-04-5 |