5,8-Dichloroisoquinoline ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510025-250MG
APOSOR510025-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR510025-250MG
5,8-Dichloroisoquinoline ≥97%
5,8-Dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,049 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07644632
CAS-Nummer: 73075-59-9