4-Bromo-2-isopropylpyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510026-250MG
APOSOR510026-250MGEA
323
EUR
APOSOR510026-250MG
4-Bromo-2-isopropylpyridine ≥97%
4-Bromo-2-isopropylpyridine
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200.076 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11223217 CAS-Nummer: 908267-63-0 |