5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510027-250MG
APOSOR510027-250MGEA
0
EUR
APOSOR510027-250MG
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥97%
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12031921 CAS-Nummer: 258886-04-3 |