2-(Isopropylthio)aniline hydrochloride ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510028-250MG
APOSOR510028-250MGEA 0 EUR
APOSOR510028-250MG
2-(Isopropylthio)aniline hydrochloride ≥98%
2-(Isopropylthio)aniline hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NS·ClH
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11841393
CAS-Nummer: 861343-73-9