2-Chloroquinoline-8-carboxylic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510029-250MG
APOSOR510029-250MGEA 323 EUR
APOSOR510029-250MG
2-Chloroquinoline-8-carboxylic acid ≥95%
2-Chloroquinoline-8-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Molecular Weight: 207,613 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11557275
CAS-Nummer: 1092287-54-1