5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510032-250MG
APOSOR510032-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR510032-250MG
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,047 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22380195 CAS-Nummer: 1337880-46-2 |