7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510033-250MG
APOSOR510033-250MGEA
188
EUR
APOSOR510033-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol ≥97%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213,071 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24843663 CAS-Nummer: 1196049-18-9 |