1-(4-(Morpholinomethyl)phenyl)ethanone ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510035-250MG
APOSOR510035-250MGEA
231
EUR
APOSOR510035-250MG
1-(4-(Morpholinomethyl)phenyl)ethanone ≥97%
1-(4-(Morpholinomethyl)phenyl)ethanone
Formel:
C₁₃H₁₇NO₂ Molecular Weight: 219.28 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD26679379 CAS-Nummer: 265107-94-6 |