4-Bromo-1H-indole-7-carbonitrile ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510036-250MG
APOSOR510036-250MGEA
144
EUR
APOSOR510036-250MG
4-Bromo-1H-indole-7-carbonitrile ≥97%
4-Bromo-1H-indole-7-carbonitrile
Formel:
C₉H₅BrN₂ Molecular Weight: 221,053 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11845629 CAS-Nummer: 1167055-46-0 |