3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510038-250MG
APOSOR510038-250MGEA 224 EUR
APOSOR510038-250MG
3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine ≥98%
3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine
Formel: C₈H₆BrNS
Molecular Weight: 228,109 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 98434-36-7