5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
OR510039-1G
APOSOR510039-1GEA
72.5
EUR
APOSOR510039-1G
5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde ≥97%
5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
Formel:
C₈H₅BrO₃ Molecular Weight: 229,027 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02069012 CAS-Nummer: 72744-54-8 |