Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510040-250MG
APOSOR510040-250MGEA
197
EUR
APOSOR510040-250MG
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate ≥97%
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
Formel:
C₈H₈BrNO₂ Molecular Weight: 230,059 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000071 CAS-Nummer: 162615-12-5 |