4-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophen-3-ol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510041-250MG
APOSOR510041-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR510041-250MG
4-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophen-3-ol ≥97%
4-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophen-3-ol
Formel: C₈H₇BrOS
Molecular Weight: 231,11 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD27928115
CAS-Nummer: 737802-12-9