5-Bromo-2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510042-250MG
APOSOR510042-250MGEA 212 EUR
APOSOR510042-250MG
5-Bromo-2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥97%
5-Bromo-2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,477 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1612287-20-3