6-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510043-250MG
APOSOR510043-250MGEA 88.6 EUR
APOSOR510043-250MG
6-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12405308
CAS-Nummer: 1303890-45-0