5-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510044-250MG
APOSOR510044-250MGEA 313 EUR
APOSOR510044-250MG
5-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile ≥98%
5-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅BrN₂
Molecular Weight: 233,064 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17215757
CAS-Nummer: 956003-76-2