4-Bromo-2-chloronicotinic acid > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-chloro-nicotinic acid
OR510045-250MG
APOSOR510045-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR510045-250MG
4-Bromo-2-chloronicotinic acid > 97%
4-Bromo-2-chloronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Molecular Weight: 236.451 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD13189211
CAS-Nummer: 1060805-68-6