(5-Bromo-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510046-250MG
APOSOR510046-250MGEA
122
EUR
APOSOR510046-250MG
(5-Bromo-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride ≥95%
(5-Bromo-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrN₂·ClH Molecular Weight: 237,525 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09834066 CAS-Nummer: 214915-80-7 |