7-Bromo-4-methoxyquinazoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510047-250MG
APOSOR510047-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR510047-250MG
7-Bromo-4-methoxyquinazoline ≥98%
7-Bromo-4-methoxyquinazoline
Formel:
C₉H₇BrN₂O Molecular Weight: 239,069 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD30834447 CAS-Nummer: 2140305-93-5 |