Methyl 4-bromo-3-(hydroxymethyl)benzoate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510049-250MG
APOSOR510049-250MGEA 134 EUR
APOSOR510049-250MG
Methyl 4-bromo-3-(hydroxymethyl)benzoate ≥95%
Methyl 4-bromo-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527255
CAS-Nummer: 254746-40-2