5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510055-250MG
APOSOR510055-250MGEA
313
EUR
APOSOR510055-250MG
5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde ≥95%
5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151,166 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
877133-27-2 |