4-(Dimethylamino)nicotinic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510058-250MG
APOSOR510058-250MGEA
127
EUR
APOSOR510058-250MG
4-(Dimethylamino)nicotinic acid ≥97%
4-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20654938 CAS-Nummer: 83039-02-5 |