3-Bromo-1,2,4-thiadiazol-5-amine > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510060-250MG
APOSOR510060-250MGEA
237
EUR
APOSOR510060-250MG
3-Bromo-1,2,4-thiadiazol-5-amine > 95%
3-Bromo-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formel:
C₂H₂BrN₃S Molecular Weight: 180,026 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD13193591 CAS-Nummer: 1101173-93-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |