2-Chloro-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510061-250MG
APOSOR510061-250MGEA
377
EUR
APOSOR510061-250MG
2-Chloro-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine > 95%
2-Chloro-4-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆ClN₃O Molecular Weight: 183,595 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD14702347 CAS-Nummer: 96022-77-4 |