2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510063-250MG
APOSOR510063-250MGEA
128
EUR
APOSOR510063-250MG
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥95%
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 196,59 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
522604-25-7 |