3,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510064-250MG
APOSOR510064-250MGEA
108
EUR
APOSOR510064-250MG
3,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid ≥98%
3,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂Cl₂O₂S Molecular Weight: 197,039 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20638788 CAS-Nummer: 89166-94-9 |