3-Bromo-2-methylbenzofuran ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510065-250MG
APOSOR510065-250MGEA
173
EUR
APOSOR510065-250MG
3-Bromo-2-methylbenzofuran ≥97%
3-Bromo-2-methylbenzofuran
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,055 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
58863-48-2 |