2-(Bromomethyl)-5-nitropyridine > 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510067-250MG
APOSOR510067-250MGEA
302
EUR
APOSOR510067-250MG
2-(Bromomethyl)-5-nitropyridine > 97%
2-(Bromomethyl)-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217,02 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD09029365 CAS-Nummer: 887588-20-7 UN: 2810 ADR: 6.1,II |