5-Bromo-2-(methylsulphinyl)pyrimidine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510068-250MG
APOSOR510068-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR510068-250MG
5-Bromo-2-(methylsulphinyl)pyrimidine ≥97%
5-Bromo-2-(methylsulphinyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂OS Molecular Weight: 221,075 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19689658 CAS-Nummer: 79685-17-9 |