3-Bromonaphthalen-1-ol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510070-250MG
APOSOR510070-250MGEA
130
EUR
APOSOR510070-250MG
3-Bromonaphthalen-1-ol ≥97%
3-Bromonaphthalen-1-ol
Formel:
C₁₀H₇BrO Molecular Weight: 223,066 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17012415 CAS-Nummer: 90767-17-2 |