5-Bromo-7-methylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510071-250MG
APOSOR510071-250MGEA 589 EUR
APOSOR510071-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one ≥98%
5-Bromo-7-methylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
Formel: C₆H₅BrN₄O
Molecular Weight: 229,034 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1636161-67-5