2-amino-5-bromo-1H-indole-3-carbonitrile ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-bromo-1H-indole-3-carbonitrile
OR510072-250MG
APOSOR510072-250MGEA
163
EUR
APOSOR510072-250MG
2-amino-5-bromo-1H-indole-3-carbonitrile ≥96%
2-amino-5-bromo-1H-indole-3-carbonitrile
Formel:
C₉H₆BrN₃ Molecular Weight: 236,068 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20227060 CAS-Nummer: 1242140-64-2 |