5-Iodo-1-methyluracil ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510075-250MG
APOSOR510075-250MGEA
0
EUR
APOSOR510075-250MG
5-Iodo-1-methyluracil ≥96%
5-Iodo-1-methyluracil
Formel:
C₅H₅IN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22578662 CAS-Nummer: 45774-47-8 |