Methyl 6-iodopyrazine-2-carboxylate ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510076-250MG
APOSOR510076-250MGEA
161
EUR
APOSOR510076-250MG
Methyl 6-iodopyrazine-2-carboxylate ≥97%
Methyl 6-iodopyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅IN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31618010 CAS-Nummer: 1603172-68-4 |