5-Bromo-2-morpholinonicotinonitrile ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510078-1G
APOSOR510078-1GEA
34.8
EUR
APOSOR510078-1G
5-Bromo-2-morpholinonicotinonitrile ≥97%
5-Bromo-2-morpholinonicotinonitrile
Formel:
C₁₀H₁₀BrN₃O Molecular Weight: 268.11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21604970 CAS-Nummer: 1354223-80-5 |