7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510079-250MG
APOSOR510079-250MGEA
87
EUR
APOSOR510079-250MG
7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline ≥97%
7-Bromo-5-chloro-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClNO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22414761 CAS-Nummer: 457931-02-1 |