5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,8-Dibromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
OR510080-250MG
APOSOR510080-250MGEA 186 EUR
APOSOR510080-250MG
5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine ≥97%
5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₅H₂Br₂N₄
Molecular Weight: 277,907 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11040378
CAS-Nummer: 959755-46-5