5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510086-250MG
APOSOR510086-250MGEA 154 EUR
APOSOR510086-250MG
5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile ≥97%
5-Amino-3-methoxypyrazine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₄O
Molecular Weight: 150,138 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD15144329
CAS-Nummer: 1137478-55-7