(3-Amino-4-nitro-phenyl)methanol ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR510091-250MG
APOSOR510091-250MGEA
53.8
EUR
APOSOR510091-250MG
(3-Amino-4-nitro-phenyl)methanol ≥97%
(3-Amino-4-nitro-phenyl)methanol
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,15 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18389932 CAS-Nummer: 37637-55-1 |